Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 8-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 12601096
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Rosa
Schwarz
Weiß
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Material:
Glas
Glas, PTFE, Silikon
Septum:
PTFE/Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Silikon, weiß/PTFE, rot
Weiches blaues Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12601096
Marke: Thermo Scientific™ C401315P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes Thermo Scientific™ Komfort-Kit mit 8 mm-Klarglasfläschchen (nicht montiert) enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Die wiederverwendbaren Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Hochwertiges 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas
  • Gleichmäßiger Flachboden für Sicherheit bei Einsätzen
  • I-D™ Fläschchen mit Beschriftungsfeld und Graduierungen bei 0,5, 1,0 und 1,5 ml
  • Deaktivierte Fläschchen, behandelt mit NSC Silanisierung
  • Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination
  • Verbund-Verschlusskappen besitzen ein PTFE/Silikon-Septum, das elektrolytisch mit der Verschlusskappe verbunden wurde. Hierdurch wird ein Durchdrücken des Septums bei der Verwendung von Nadeln mit stumpfer Spitze in Highspeed-Autosamplern verringert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rosa
Beschreibung Durchsichtig, 8-mm-Standardöffnung, Schraubgewinde, pinkfarbene Kappen, Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4013-1, Verschluss: C4013-60P
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Verschlussgröße 8/425 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 8/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5.5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.