Learn More
8MM ELECTRONIC CRIMPER
Marke:  Fisherbrand
1247.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
8MM ELECTRONIC CRIMPER
Additional Details : Gewicht : 1.45500kg
Artikelnummer. 16416180
  • 1350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2024