missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 8mm-Bördelkappe

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

Marke:  Fisherbrand™

Additional Details : Gewicht : 0.21400kg

Artikelnummer. 11818961

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • 8 mm-Kappen aus Aluminium
  • Durchsichtig lackiert
  • Mittelloch
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation

Spezifikation

Clear Lacquered
Aluminium
Bördelverschluss
8 mm
100
ND8
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote