Learn More
Thermo Scientific™ 8-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Die 8 mm-Bördelverschlüsse haben praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa. Sie bieten eine feste, auslaufsichere Versiegelung und minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Die 8 mm-Bördelverschlüsse verfügen über 4 mm Mittellöcher und sind mit Septa aus einer Vielzahl von Materialien mit und ohne Auskleidungen erhältlich, um Ihren Chromatographie-Anforderungen gerecht zu werden. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Erhältlich in zahlreichen Farben und Septum-Typen
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 8 mm-Bördelverschluss mit Einlage aus Silikon/PTFE; 4 mm-Öffnung; Silber |
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Silber, Blau |
| Material | PTFE, Silikon, Aluminium |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Blaues Silikon/PTFE |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Typ | Bördelverschluss |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.