Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 31924916
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Schwarz
Weiß
Verschlusstyp:
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch)
Schraubverschluss (oben offen, 5,5 mm-Öffnung, mit Flansch)
Schraubverschluss oben offen
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Integrierte Membran
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Packungsgröße:
100 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Verschlusstyp Septum Verpackungsart unitSize
31924916 Gelb Schraubverschluss oben offen Integrierte Membran Aufbewahrungsschale 100 Stück
11955673 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Weißes PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11965673 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11905683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt Aufbewahrungsschale 100 Stück
11985683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5 mm-Öffnung, mit Flansch) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11905693 Weiß Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung, mit Flansch) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11965683 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11901613 Schwarz Schraubverschluss (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) Weißes PTFE Polybeutel; 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31924916 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C4015100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Komfort-Kits sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Komfort-Kit enthält 100 Fläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8-mm-Klarglasfläschchen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
    ?non-ascii?
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • ?non-ascii?
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • ?non-ascii?
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
  • ?non-ascii?
?non-ascii?
Lieferumfang:
?non-ascii?
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Gelb
Beschreibung Transparentes Polypropylen (PP)-MicroVial, gelbe Polypropylen-Kappe (PP), integrierte Membran
Farbe Transparent
Material Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Integrierte Membran
Verpackungsart Aufbewahrungsschale
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss oben offen
Verschlussgröße 8-425
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 8/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 5.5 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.