Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 8-mm-Klarglasfläschchen
Beschreibung
Mit Komfort-Kits sparen Sie Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Jedes Komfort-Kit enthält 100 Fläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 8-mm-Klarglasfläschchen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
- Verpackt in praktischer Aufbewahrungsbox mit durchsichtigen Deckeln oder in kostengünstigen Polybeuteln
- Die Aufbewahrungsbox ist für die einfache Lagerung stapelbar
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | Klarglasfläschchen, schwarze Kappe aus Polypropylen (PP), Septum aus weißem Polytetrafluorethylen (PTFE); in Polybeutel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Weißes PTFE |
| Enthält | Fläschchen: C4013-1, Verschluss: C4013-1A/C4013-10 |
| Verpackungsart | Polybeutel; |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.