Learn More
SHOWA™ 890 Unlined Viton™ Chemical Resistant Butyl Gloves
Click to view available options
Größe:
10
8,Medium, Medium
9
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Extra-thick 14 in. chemical resistant gloves provide resistance to highly corrosive acids. Butyl rubber coating is designed for handling aliphatic and aromatic hydrocarbons, such as Benzene, Toulene, and Xylene.
- Unverstärkte, ungefütterte Handschuhe aus vitonbeschichtetem Butyl eignen sich für hohe Beanspruchung und sind flexibel
- Glatte Oberfläche und gerollter Aufschlag
- Dickere Viton II Handschuhe bieten auch eine Barriere gegenüber den meisten chlorierten Lösungsmitteln und aliphatischen Kohlenwasserstoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | KAT. III CE 0299 |
| Anwendungen | Industriell |
| Farbe | Black |
| Latex Free | Ja |
| Material | Viton, Butyl |
| Größe | 8,Medium, Medium |
| Dicke (angloamerikanisch) | 28 mil |
| Dicke (metrisch) | 0.71 mm |
| Norm EN 388 | EN 388:1020X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| Mehr anzeigen |