Learn More
Cytiva 850-DS 8-Kanal Filterplatten aus PVDF
Für Filtrationsanwendungen.
Marke: Cytiva 7707-3700
660.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.70000kg
Beschreibung
- Für Filtrationszwecke
Spezifikation
PVDF | |
Filtration | |
850-DS -Kanal Filterplatten aus PVDF |
0,2 μm | |
50/Pckg. |