Learn More
Gilson™ 807 Manometrisches Modul
Artikelnummer. 16814520 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
10 bis 200 ml/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate
16814520 10 bis 200 ml/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16814520 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. 361737
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Manometriemodul 807 ist für die Verwendung mit Gilson™ 305/306 Kolbenpumpensysteme. In jedem System wird ein Manometriemodul benötigt, um einen pulsationsfreien Betrieb und eine Drucküberwachung zu gewährleisten.
  • Speziell entwickelt, um die Anforderungen von Niederdruck-Präparativflüssigkeitschromatographie-Anwendungen bis zu 8 MPa (80 bar oder 1,2 kpsi) zu erfüllen.
  • Entwickelt für die Verwendung mit Gilson™ 305/306 Kolbenpumpensysteme
Spezifikation
Flussrate 10 bis 200 ml/min
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl Kanäle 4