Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Mixer/Mill™ der Serie 8000
Artikelnummer. 12564236 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Fläschenchenklammeradapter
Klammer zum Mahlen von Suspensionen
Mehrproben-Adapter
Aufnahmevermögen:
4 x 0,75 in.-Fläschchen
7, 0.5 Zoll-Fläschchen
Aluminiumoxid-Keramik-Schleifampullen-Set (41005-86)
Fläschchenadapter (04576-65 und 04576-66)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12564236
Marke: Cole-Parmer™ 8010
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zur Verwendung mit 8000D und 8000M Schwingmühlen
Angebotene Zubehörteile:
  • Mahlkugeln und Fläschchen in verschiedenen Materialien und Größen
  • Mahlkugelsets
  • Fläschchensets mit Fläschchen und Mahlkugel(n)
  • Adapter und Klemmen
Spezifikation
Produkttyp Mehrproben-Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen mehrere kleinere Proben verarbeitet werden müssen
Zur Verwendung mit (Geräte) 8000 D und 8000 M Mischer oder Mühle
Aufnahmevermögen 7, 0.5 Zoll-Fläschchen