Learn More
Hamilton™ 800 Microliter Spritzen, Nadel nicht enthalten
Artikelnummer. 11530072
Artikelnummer. 11530072 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 764101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Am Flansch der Spritze der Serie 700 ist ein blauer Spritzenhalter angebracht, der eine Halterung für die Spritze bietet, ohne dass sich der Zylinder erhitzt und dadurch Dosierungenauigkeiten entstehen. Darüber hinaus stützt dies die Kolben kleiner Volumen, die beim Einspritzen zum Verbiegen neigen. Diese Spritzenserie eignet sich ideal zum Abfüllen von Volumina ab 0,5 μL bis zu 250 μL.
  • Ideal zum Dosieren von Mengen ab 0,5 μL bis zu 250 μL
  • Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen stehen zur Verfügung
  • Der Spritzenhalter ist am Flansch befestigt, der verhindert, dass sich der Zylinder aufheizt, und Unterstützung für Kolben mit kleinem Volumen bietet, die anfällig für Verbiegungen sind