Learn More
80% Ethanol, für die Wassermolekularbiologie, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17535625 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
:
Menge: 500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17535625 Menge: 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Artikelnummer. 17535625 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T082040500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 80% Ethanol
CAS 64-17-5, 7732-18-5
CAS Min. % 74%, 26%
Farbe Farblos
CAS Max. % 74%, 26%
Aussehen Clear colorless liquid
Menge 500 mL
Flammpunkt 21°C
Verpackung Kunststoff
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.001 max.
Summenformel C2H6O
Strukturformel CH3CH2OH
MDL-Nummer 00003568
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
IUPAC-Name Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 46.07
Reinheit (%) 80%
Güte Molekularbiologie