Learn More
Abcam 8 % Fertigprotein-Gele, 12-Wells
Artikelnummer. 32115141 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stück
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115141 10 Stück 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115141 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab32609110Unit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
8% Precast Protein Gels, 12-Wells (ab326091) ist Teil der Reagenzien-, Kontrollzubehör-Reihe & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
8% Precast Protein Gels, 12-Wells (ab326091) ist Teil der Reagenzien-, Kontrollzubehör-Reihe & . Abcam Bietet hochwertige biologische Reagenzien und Werkzeuge, darunter Antikörper, Proteine, Assays, Zelllinien und Lysate.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 10 Stück
Kennzeichnung RUO