Learn More
8-Nitro-1-Pyrenol-d8 (~85 %), TRC
Artikelnummer. 30481880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481880 10 mg 10 Milligramm
30473776 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30481880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN51999210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C16HD8NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.39
Synonym 1-Nitro-8-hydroxypyrene-d8, 1-Nitropyren-8-ol, 8-Hydroxy-1-nitropyrene-d8
SMILES OC1=C([2H])C([2H])=C2C3=C1C([2H])=C([2H])C4=C3C(C([2H])=C2[2H])=C([2H])C([2H])=C4[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Nitro-1-pyrenol-d8
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H9NO3/c18-14-8-4-10-2-1-9-3-7-13(17(19)20)11-5-6-12(14)16(10)15(9)11/h1-8,18H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D