Learn More
8-Methylchinolin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 303620050
Additional Details : CAS : 611-32-5 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10037832
  • 44.30 CHF / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
611-32-5
143.19
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
11910
8-methylquinoline
C10H9N
MFCD00006810
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
CHEBI:48984
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
8-Methylquinoline
104°C
Glasflasche
1.05
Gelb
5g
611-32-5
100.0
C10H9N
quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
143.19
CHEBI:48984
Flüssig
1.0500g/mL
Authentic
1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
245°C to 248°C
-80°C
97%
96.0
96% min. (GC)
MFCD00006810
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
8-methylquinoline
11910
143.19
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate