Learn More
8-Methyl-8-azabicyclo-[3.2.1]-octan-3-amin Dihydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374362
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10374362 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10314272 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374362 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB14320EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 646477-45-4
Summenformel C8H18Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 213.146
MDL-Nummer MFCD07366481
InChI-Schlüssel KVYQKWPZQKGICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-amine dihydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-amine, 8-methyl-, dihydrochloride, 3-alpha-aminotropane dihydrochloride, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 oct-3-ylamine dihydrochloride, 3-amino-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane dihydrochloride, 8-methyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-aminedihydrochloride
PubChem CID 2775928
IUPAC-Name 8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-3-Amine;Dihydrochlorid
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine dihydrochloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 213.15
Reinheit (%) 90%