Learn More
8-Hydroxychinolin, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10132780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10132780
Marke: Thermo Scientific Acros 121905000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148-24-3
Summenformel C9H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
MDL-Nummer MFCD00006807
InChI-Schlüssel MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
PubChem CID 1923
ChEBI CHEBI:48981
IUPAC-Name Chinolin-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 72.0°C to 74.0°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 267.0°C (752.0 mmHg)
Glührückstand 0.05% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 g
Beilstein 21, IV, 1135
Merck Index 15, 4881
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,chloroform and,benzene
Formelmasse 145.16
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.05% max. (in alcohol)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Hydroxyquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.