Learn More
8-Hydroxychinaldin (8-Hydroxy-2-methylchinolin), Mikromol™
Description
8-Hydroxychinaldin (8-Hydroxy-2-methylchinolin), Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| CAS | 826-81-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H9 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cc1ccc2cccc(O)c2n1 |
| Show More |