Learn More
8-Hydroxychinaldin (8-Hydroxy-2-methylchinolin), Mikromol™
Artikelnummer. 30049537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049537 25 mg 25 Milligramm
30463779 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049537 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0390.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-Hydroxychinaldin (8-Hydroxy-2-methylchinolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
CAS 826-81-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-Hydroxyquinaldine (8-Hydroxy-2-methylquinoline)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H9 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 8-Hydroxyquinaldine, 8-Hydroxy-2-methylquinoline
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(12)10(8)11-7/h2-6,12H,1H3
SMILES Cc1ccc2cccc(O)c2n1
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-8-ol
Molekulargewicht (g/mol) 159.18
Menge 25 mg
Formelmasse 159.0684 g/mol