Learn More
8-Hydroxy-7-Iodoquinolin-5-Sulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30406903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406903 500 mg -
30406461 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH943678500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-91-1
Summenformel C9H6NO4SI
Molekulargewicht (g/mol) 351.11
Synonym 8-Hydroxy-7-iodo-5-quinolinesulfonic Acid, 5-Sulfo-7-iodo-8-hydroxyquinoline, 5-Sulfo-7-iodo-8-quinolinol, 7-Iodo-5-sulfonic acid-8-hydroxyquinoline, 7-Iodo-8-hydroxylquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-hydroxyquinoline-5-sulfonic Acid, 7-Iodo-8-quinolinol-5-sulfonic Acid, 7-Iodooxine-5-sulfonic Acid, 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid, Ferron, Ferron (analytical reagent), Loretin, Meditrene, NSC 3784, Quiniophen, Yellon
IUPAC-Name 8-Hydroxy-7-Iodoquinolin-5-Sulfonsäure
SMILES Oc1c(I)cc(c2cccnc12)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxy-7-iodoquinoline-5-sulfonic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H6INO4S/c10-6-4-7(16(13,14)15)5-2-1-3-11-8(5)9(6)12/h1-4,12H,(H,13,14,15)
Formelmasse 350.9062