Learn More
8-Fluoro Erythromycin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Fluoro Erythromycin |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H66FNO13/c1-14-24-37(10,46)29(42)21(5)28(41)34(7,38)17-35(8,45)31(52-33-26(40)23(39(11)12)15-18(2)48-33)19(3)27(20(4)32(44)50-24)51-25-16-36(9,47-13)30(43)22(6)49-25/h18-27,29-31,33,40,42-43,45-46H,14-17H2,1-13H3/t18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-,25+,26-,27+,29-,30+,31-,33+,34+,35-,36-,37-/m1/s1 |
| Formelmasse | 751.4518 |
| Reinheit (%) | >95% |