Learn More
8-Ethoxychinolin-5-sulfonsäure natriumsalzhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Schmelzpunkt | >280°C |
| Menge | 50 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Formelmasse | 275.26 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 97% |