Learn More
8-Ethoxychinolin-5-sulfonsäure natriumsalzhydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11482648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482648 10 g 10 Gramm
11492648 50 g 50 Gramm
11402658 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16668.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80789-76-0
Summenformel C11H10NNaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 275.25
MDL-Nummer MFCD00149478
InChI-Schlüssel KGBPIIYKHSGTAJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate hydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydroate, actinoquinol sodium salt, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid sodium salt monohydrate, acmc-2097kw, sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate monohydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydrate
PubChem CID 51063116
IUPAC-Name Natrium;-8-ethoxycinolin-5-sulfonat;hydrat
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(C2=CC=CN=C12)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate
Schmelzpunkt >280°C
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 275.26 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%