Learn More
8-(Chlormethyl)-6-Fluor-4H-1,3-Benzodioxin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-(Chloromethyl)-6-fluoro-4H-1, 3-benzodioxine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 202.61 |
Reinheit (%) | 97% |