Learn More
8-Chlor-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinyliden)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17931606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931606 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931606 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0257.250025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-Chlor-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinyliden)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
CAS 1246819-22-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H18 Cl N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
InChI-Formel InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC-Name 8-Chlor-11-(1-nitrosopiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 339.8187
Menge 25 mg
Formelmasse 339,1138 g/mol