Learn More
Cytiva 850-DS 8-Kanal-Filterplatten
Für den Einsatz mit Agilent 850-DS Löslichkeitsmessstationen
Marke: Cytiva 7707-3300
660.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
- Porengröße der Membran 0.45 μm
- Erhältliche Filtermedien: PTFE, Nylon, PES und GMF
- Einwegprodukt
Automatisierte Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung
Spezifikation
Agilent 850-DS Probenahmestation | |
GMF | |
0,45 μm | |
Automatisierte Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung |