Learn More
Integra Biosciences™ 8-Kanal-Kunststoff-Absaugadapter VacuSafe für Einweg-Tips mit Abwurfvorrichtung
Artikelnummer. 10043471
Change view
Click to view available options
Typ:
8-Kanal-Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
10043471 8-Kanal-Adapter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10043471 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 155520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Umwandlung beliebiger Vakuumquellen in anwenderfreundliche Saugsysteme. Integra Biosciences™ 8-Kanal-Saugadapter passen auf das Vacuboy™ Handstück und wandeln so Ihre Vakuumquelle in ein flexibles System zum Absaugen von Flüssigkeiten aus Röhrchen, Schalen, Flaschen, T-Kolben sowie 24-Well und 96-Well Platten um.
Das VACUBOY Handoperator-Set besteht aus: VACUBOY Handoperator, Ständer, Adapter aus Gummi für Pasteurpipetten, 1-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 8-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff für Einwegspitzen, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen, 8-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen. Geeignet für das VACUSAFE Aspirationssystem. Umfassendes Angebot an Zubehör verfügbar. Restbeträge an Flüssigkeiten können zuverlässig, präzise und auf praktische Weise abgegeben werden:
  • Präzise dosiertes Volumen
  • Keine Verluste von Tropfen
  • Keine Gefahr einer Kontaminierung
  • Ermüdungsfreie Tätigkeit
  • Energiesparsam: der manuell betätigte Operator – das Herzstück des Systems – kann als 1- oder 8-Kanal-Aspirator genutzt werden
  • Alle Bauteile mit Flüssigkeitskontakt sind autoklavierbar
Spezifikation
Typ 8-Kanal-Adapter
Enthält mith Abwerfer