Learn More
8-Bromchinolin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10785505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10785505 1 g 1 Gramm
10671236 10 g 10 Gramm
10011764 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785505 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC04310DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 16567-18-3
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD00191859
InChI-Schlüssel PIWNKSHCLTZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-bromo, 8-bromo-quinoline, 8-bromoquinoline, pubchem5816, 8-bromquinoline, acmc-209dt3, ksc181q5t, buttpark 33\04-57
PubChem CID 140109
IUPAC-Name 8-Bromochinolin
SMILES BrC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoquinoline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.5940g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%