Learn More
8-Bromchinolin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 8-Bromoquinoline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.5940g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 208.06 |
Reinheit (%) | 97% |