Learn More
8-Bromoctansäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447256 50 g 50 Gramm
11437256 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25575.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Bromooctansäure wird bei der Synthese von8 -(N-Methyl-4,4′ -Bipyridinyl)-Octansäure verwendet. 8-Mercaptooctansäure wurde aus8 Bromooctansäure hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17696-11-6
Summenformel C8H15BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.11
MDL-Nummer MFCD00004430
InChI-Schlüssel BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
IUPAC-Name 8-Bromoctansäure
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromooctanoic acid
Schmelzpunkt 37°C to 41°C
Siedepunkt 147°C to 150°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel BrCH2(CH2)6CO2H
Menge 50 g
UN-Nummer UN1759
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 223.11
Reinheit (%) 97%