Learn More
8-Bromisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15599573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15599573 1 g 1 Gramm
15509583 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15599573 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458760010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63927-22-0 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63927-22-0
Summenformel C9H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 208.06
MDL-Nummer MFCD04973298
InChI-Schlüssel DPRIHFQFWWCIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-isoquinoline, isoquinoline,8-bromo, isoquinoline, 8-bromo, d-lactosyl fluoride, pubchem6213, acmc-1b6s3, ksc352q0f, abbypharma ap-12-10879
PubChem CID 9859134
IUPAC-Name 8-Bromisochinolin
SMILES BrC1=C2C=NC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoisoquinoline
Schmelzpunkt 78.0°C to 81.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 8-Bromoisoquinoline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.