Learn More
8-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Alfa Aesar™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine |
| Schmelzpunkt | 72°C to 74°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 197.03 |
| Reinheit (%) | 97% |