Learn More
8-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12307183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12307183 1 g 1 Gramm
12317183 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12307183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446610010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 850349-02-9 | C7H5BrN2 | 197.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850349-02-9
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.03
InChI-Schlüssel GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17749933
IUPAC-Name 8-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CN2C=CN=C2C(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Schmelzpunkt 72°C to 75°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 8-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,8-bromo, imidazo 1,2-a pyridine, 8-bromo
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 95%