Learn More
8-Bromoguanosinhydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327925
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11327925
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02992.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 332359-99-6 | C10H12BrN5O5 | 362.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332359-99-6
Summenformel C10H12BrN5O5
Molekulargewicht (g/mol) 362.14
MDL-Nummer MFCD00150531
InChI-Schlüssel ASUCSHXLTWZYBA-UMMCILCDSA-N
Synonym 8-bromoguanosine hydrate, 8-bromoguanosine dihydrate, 2r,3r,4s,5r-2-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol dihydrate, 3s,2r,4r,5r-5-2-amino-8-bromo-6-hydroxypurin-9-yl-2-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, hydrate, hydrate, 2-amino-8-bromo-9-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one dihydrate
PubChem CID 18530343
IUPAC-Name 2-amino-8-bromo-9-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one dihydrate
SMILES NC1=NC2=C(N=C(Br)N2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromoguanosine hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 578725
Optische Drehung −30° (c=2 in 1:1 DMSO/Water)
Formelmasse 362.14 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%