missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine, TRC

Artikelnummer. 30006229
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006229 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006229 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB687605100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 666816-98-4
Summenformel C10 H9 Br N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 297.108
Synonym Linagliptin Related Compound A, 8-bromo-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
IUPAC-Name 8-bromo-7-but-2-ynyl-3-methylpurine-2,6-dione
SMILES CC#CCn1c(Br)nc2N(C)C(=O)NC(=O)c12

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 8-Bromo-3-methyl-7-(2-butynyl)-xanthine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9BrN4O2/c1-3-4-5-15-6-7(12-9(15)11)14(2)10(17)13-8(6)16/h5H2,1-2H3,(H,13,16,17)
Formelmasse 295.991
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.