Learn More
8-Bromo-3,9-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Bromo-3,9-dihydro-3-methyl-1H-purine-2,6-dione |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN4O2/c1-11-3-2(8-5(7)9-3)4(12)10-6(11)13/h1H3,(H,8,9)(H,10,12,13) |
| Formelmasse | 243.9596 |