Learn More
8-Brom-1-Octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452209 5 g 5 Gramm
15442209 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452209 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64830.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2695-48-9 | C8H15Br | 191.112 g/mol
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Brom-1-octen´ wurde zur Herstellung eines polymerisierbaren Liganden verwendet, der für die Synthese von quantenpunktmarkierten Polymerperlen benötigt wird. Grignard-Reagenz abgeleitet von 8-Brom-1Octen wurde bei der Synthese von (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol verwendet. Es wird als Baustein in der natürlichen Produktsynthese verwendet. Wird auch für die Synthese von komplexeren pharmazeutischen Verbindungen verwendet, wie z.B. Dithienogermole (DTG)-Derivate mit unterschiedlichen Alkylkettenlängen und Nebenfunktionalitäten.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2695-48-9
Summenformel C8H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 191.112
MDL-Nummer MFCD00000275
InChI-Schlüssel SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
PubChem CID 75907
IUPAC-Name 8-Bromokt-1-en
SMILES C=CCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-1-octene
Dichte 1.139 g/mL
Siedepunkt 92°C (24 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Strukturformel Br(CH2)6CH=CH2
Brechungsindex 1.467
Menge 5 g
Beilstein 2234481
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit