Learn More
8-Brom-1-Octen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442209
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15442209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64830.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2695-48-9 | C8H15Br | 191.112 g/mol
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Brom-1-octen´ wurde zur Herstellung eines polymerisierbaren Liganden verwendet, der für die Synthese von quantenpunktmarkierten Polymerperlen benötigt wird. Grignard-Reagenz abgeleitet von 8-Brom-1Octen wurde bei der Synthese von (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol verwendet. Es wird als Baustein in der natürlichen Produktsynthese verwendet. Wird auch für die Synthese von komplexeren pharmazeutischen Verbindungen verwendet, wie z.B. Dithienogermole (DTG)-Derivate mit unterschiedlichen Alkylkettenlängen und Nebenfunktionalitäten.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2695-48-9
Summenformel C8H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 191.112
MDL-Nummer MFCD00000275
InChI-Schlüssel SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
PubChem CID 75907
IUPAC-Name 8-Bromokt-1-En
SMILES C=CCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-1-octene
Dichte 1.139 g/mL
Siedepunkt 92°C (24 mmHg)
Flammpunkt 78°C (172°F)
Strukturformel Br(CH2)6CH=CH2
Brechungsindex 1.467
Menge 1 g
Beilstein 2234481
Formelmasse 191.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit