Learn More
8-Brom-1-naphthoesäure, Technical Grade, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509713
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1729-99-3
C11H7BrO2
251.079
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
72873
8-Bromnaphtalin-1-Carbonsäure
C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
1729-99-3
C11H7BrO2
251.079
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
8-bromo-1-naphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 8-bromo, maybridge1_002138, 8-bromo-1-carboxynaphthalene, 8-bromo-1-naphthalenecarboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 8-bromo, 8-bromo-naphthalene-1-carboxylic acid
72873
8-Bromnaphtalin-1-Carbonsäure
C1=CC2=C(C(=C1)C(=O)O)C(=CC=C2)Br
Chemischer Name oder Material 8-Bromo-1-naphthoic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 251.08
Reinheit (%) 95%