Learn More
8-Azaguanin (10 mM in DMSO), TRC
Artikelnummer. 30392639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1x1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392639 1x1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392639 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT41631X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Azaguanine
CAS 134-58-7
Summenformel C4 H4 N6 O
Menge 1x1 mL
Synonym 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo(4,5-d)pyrimidin-7-one, Azaguanine, Azan, Guanazol, Guanazolo, Pathocidin
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nn[nH]c2C(=O)N1
IUPAC-Name 5-Amino-1,6-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.11
Formelmasse 152.0447
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mM