Learn More
8-Azaadenin, TRC
Artikelnummer. 30343978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343978 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA797308250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Azaadenine
CAS 1123-54-2
Summenformel C4H4N6
Menge 250 mg
Synonym 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 6-Amino-8-azapurine, 7-Amino-1-v-triazolo[d]pyrimidine, 7-Amino-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-Aza-6-aminopurine, NSC 32797
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N6/c5-3-2-4(7-1-6-3)9-10-8-2/h1H,(H3,5,6,7,8,9,10)
SMILES NC(NC=N1)=C2C1=NN=N2
IUPAC-Name 1H-Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amin
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Formelmasse 136.0497