Learn More
8-Anilinonaphthalin-1-Sulfonsäure-Ammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490447 25 g 25 Gramm
15480447 5 g 5 Gramm
15400457 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65538.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.52 CHF
    181.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 48.87 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluoreszenzsonde für Proteine auf Polyacrylamidgelen
ANS forms an inclusion complex with cyclodextrin. Such model systems are useful to mimic biological recognition and can be studied by measuring the change in fluorescence of free-ANS to complexed-ANS. When ANS enters the hydrophobic core of cyclodestrin, it’s fluorescence increases. It is commonly used to study molecular assemblies of surfactants and amphiphilic polymers because a blue shift of the emission maximum indicates the fluorophore is located in less polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ANS bildet mit Cyclodextrin einen Einschlusskomplex. Solche Modellsysteme sind nützlich, um die biologische Erkennung nachzuahmen, und können durch Messung der Fluoreszenzveränderung von freiem ANS zu komplexem ANS untersucht werden. Wenn ANS in den hydrophoben Kern von Cyclodestrin eindringt, nimmt die Fluoreszenz zu. Wird häufig zur Untersuchung molekulare Zusammensetzungen von Tensiden und amphiphilen Polymeren verwendet, da eine blaue Verschiebung des Emissionsmaximums anzeigt, dass sich das Fluorophor in weniger polaren Medien befindet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 1N NaOH und Methanol.
Hinweise
Leicht, luftempfindlich und hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28836-03-5
Summenformel C16H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 316.38
MDL-Nummer MFCD00012560
InChI-Schlüssel IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonate, 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid ammonium salt, unii-gt7mn8dkd7, gt7mn8dkd7, ammonium 8-anilino-1-naphthalenesulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, monoammonium salt, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino-, ammonium salt 1:1, ansa, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid ammonium salt, 82-76-8 parent
PubChem CID 120066
IUPAC-Name ammonium 8-(phenylamino)naphthalene-1-sulfonate
SMILES [NH4+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C(NC3=CC=CC=C3)=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid ammonium salt
Schmelzpunkt 242°C to 244°C
Farbe Gelb nach grün
Menge 25 g
Beilstein 3581235
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,1N NaOH,and methanol.
Formelmasse 316.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver