Learn More
8-Anilinonaphthalin-1-Sulfonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043061
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82-76-8
C16H13NO3S
299.344
MFCD00003998
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
1369
CHEBI:39708
8-anilinonaphthalin-1-sulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
82-76-8
C16H13NO3S
299.344
MFCD00003998
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid, phenylperi acid, n-phenyl peri acid, 8-phenylamino naphthalene-1-sulfonic acid, 1-anilino-8-naphthalenesulfonate, 1-anilino-8-naphthalenesulfonic acid, peri acid, phenyl, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-phenylamino, 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid, 8-anilino-1-naphthalene sulfonic acid
1369
CHEBI:39708
8-anilinonaphthalin-1-sulfonsäure
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)S(=O)(=O)O
Fluoreszenzsonde für Proteine auf Polyacrylamidgelen
Fluorescent probe for proteins on polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid
Schmelzpunkt 215°C to 217°C
Farbe Schwarz bis grau
Menge 5 g
Beilstein 1843887
Merck Index 14,661
Formelmasse 299.34
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver