Learn More
8-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure-Hemimagnesiumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic Acid Hemimagnesium Salt |
| CAS | 18108-68-4 |
| Summenformel | 2[C16 H12 N O3 S] . Mg |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 1-Anilino-8-naphthalenesulfonic Acid Magnesium Salt, 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate Magnesium Salt, 8-Anilinonaphthalene-1-sulfonic acid Magnesium Salt, ANS hemi-Mg Salt, Magnesium 1-Anilino-8-naphthalenesulfonate, Magnesium 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C16H13NO3S.Mg/c2*18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h2*1-11,17H,(H,18,19,20);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12.[O-]S(=O)(=O)c4cccc5cccc(Nc6ccccc6)c45 |
| IUPAC-Name | Magnesium;8-Anilinonaphthalin-1-sulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 620.978 |
| Formelmasse | 620.093 |