Learn More
8-Anilino-1-naphthalene sulfonic acid, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid |
| Namenshinweis | For HPLC analysis |
| Farbe | Grau bis Grau-Grün |
| Prozentgehaltsbereich | 0.983 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 299.35 |
| Physikalische Form | Kristallpulver |