Learn More
8-Aminochinolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452768 25 g 25 Gramm
11432768 1 g -
11442768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16752.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 578-66-5 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
8-Aminoquinoline has been used in the preparation of base-stabilized terminal borylene complex of osmium. It is also used in the spectrophotometric determination of bivalent palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
8-Aminchinolin wurde zur Herstellung von basisstabilem Borylen-Komplex aus Osmium verwendet. Es wird auch bei der spektrophotometrischen Bestimmung von bivalentem Palladium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas fern von Lufteinwirkung lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-66-5
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
MDL-Nummer MFCD00006809
InChI-Schlüssel WREVVZMUNPAPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-aminoquinoline, 8-quinolinamine, 8-quinolylamine, quinoline, 8-amino, quinolin-8-ylamine, unii-u34eav21tg, 8-amino quinoline, ccris 1683, u34eav21tg, 8-amino-quinoline
PubChem CID 11359
IUPAC-Name Chinolin-8-Amin
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Aminoquinoline
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Siedepunkt 174°C (26 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 114474
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) ≥98%