Learn More
8-Amino-2-naphthol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10367751 5 g Glasflasche 5 Gramm
10133391 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 346390050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-46-7 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-46-7
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD00004031
InChI-Schlüssel KVHHMYZBFBSVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-7-naphthol, 8-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 8-amino, 1-amino-7-hydroxynaphthalene, 7-hydroxy-1-naphthylamine, 2-naphthol, 8-amino, 8-amino-2-naphtol, 8-aminonaphth-2-ol, 1-amino-7-naphthol;, 8-amino-2-naphthaleno
PubChem CID 8358
IUPAC-Name 8-Aminonaphthalen-2-ol
SMILES NC1=C2C=C(O)C=CC2=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 8-Amino-2-naphthol
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C to 207.0°C
Farbe Braun bis Grau
Flammpunkt >364°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 13, 685
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Formelmasse 159.18
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Amino-2-naphthol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.