Learn More
8-(4-Chlorbutyl)-8-azaspiro[4.5]-decan-7,9-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17902726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902726 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902726 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0464.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
8-(4-Chlorbutyl)-8-azaspiro[4.5]-decan-7,9-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 21098-11-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H20 Cl N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L
InChI-Formel InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
IUPAC-Name 8-(4-Chlorbutyl)-8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dion
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Menge 50 mg
Formelmasse 257,1183 g/mol