missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Retinol Binding Protein RBP Antibody (SPM442) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-45016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Retinol Binding Protein RBP Monoclonal antibody specifically detects Retinol Binding Protein RBP in Human, Mouse, Rat, Goat, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Retinol Binding Protein RBP | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Goat, Monkey | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM442 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL | |
| C, Cellular retinol-binding protein, CRABP-I, CRBP1CRBP-I, CRBPCellular retinol-binding protein I, CRBPI, RBPC, retinol binding protein 1, cellular, retinol-binding protein 1, retinol-binding protein 1, cellular | |
| Retinol binding protein purified from human plasma | |
| 7 mL | |
| Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism | |
| 5947 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur