Learn More
7H-Purin-6-aminsulfat (Adeninsulfat), Mikromol
Artikelnummer. 30462519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30462519 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462519 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0784.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
7H-Purin-6-aminsulfat (Adeninsulfat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adenine Sulphate
CAS 321-30-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adenine Sulphate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel 2[C5 H5 N5] . S O4 H2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Adenosine Imp. A (EP), 7H-Purin-6-amine Sulphate, Adenosine Imp. A (EP) as Sulphate, Adenine Sulphate, Adenosine Impurity A as Sulphate
InChI-Formel InChI=1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 9H-Purin-6-amin;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 368.33
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 368,0764 g/mol